Få mere at vide
[1,3-Bis(diphenylfosphino)propan]nikkel(II) klorid, TRC
Artikelnummer. 30347122
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30347122 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30347122 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4303532.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II) Chloride
CAS 15629-92-2
Molekylær formel C27H26Cl2NiP2
Mængde 2.5 g
Synonym (1,3-Bis(diphenylphosphino)propane)dichloronickel, 1,3-Bis(diphenylphosphino)nickel Dichloride, Dichloro[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]nickel, Nickel 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane Dichloride, (1,3-dppp)NiCl2
InChI formel InChI=1S/C27H26P2.2ClH.Ni/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27;;;/h1-12,14-21H,13,22-23H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
SMIL Cl[Ni]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn dichloronnikkel; 3-diphenylfosfanylpropylpropyl(diphenyl)fosfan
Molekylvægt (g/mol) 542.04
Formel vægt 540.024