Få mere at vide
1,3-Bis(diphenylfosfin) propan, 97%
Artikelnummer. 13488508 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13488508 100 g Glasflaske 100g
10750581 5 g Glasflaske 5g
10227223 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13488508 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 310051000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 6737-42-4 | C27H26P2 | 412,45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6737-42-4
Molekylær formel C27H26P2
Molekylvægt (g/mol) 412.45
MDL nummer MFCD00003050
InChI nøgle LVEYOSJUKRVCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis diphenylphosphino propane, dppp, trimethylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,3-propanediylbis diphenyl, 3-diphenylphosphanyl propyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanylpropyl diphenyl phosphane, 1,3-bis diphenyphosphino propane, 1,3-bis diphenylphosphino propane dppp, bis 1,3-diphenylphosphino propane, 1,3-bis-diphenylphosphino propane
PubChem CID 81219
SMIL C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Bis(diphenylphosphino)propane
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 57,0 °C til 63,0 °C
Elementær analyse 96,0% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2P(CH2)3P(C6H5)2
Mængde 100 g
Merck Index 15,1254
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
IUPAC navn 3-diphenylphosphanylpropyl(diphenyl)phosphan
Formel vægt 412.46
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver eller granulat