Få mere at vide
1,3-Bis(diphenylfosfin) propan, 97%
Artikelnummer. 11439763
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439763 100 g 100g
11419763 5 g 5g
11429763 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439763 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12931.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 6737-42-4 | C27H26P2 | 412,45 g/mol
1,3-bis(diphenylphosphino)propan bruges som en bidentat ligand i koordinationskemi og danner kompleks dichlor(1,3-bis(diphenylphosphino)propan)nikkel ved at reagere med nikkel(II)chlorid. Dette kompleks bruges som en katalysator for Kumada-koblingsreaktion. Det fungerer også som en ligand for palladium(II)-katalysatorer, som er nyttig til co-polymerisation af carbonmonoxid og ethylen for at få polyketoner. Yderligere anvendes det i palladium-katalyseret arylering under Heck-reaktion og Suzuki-reaktion. Ud over dette tjener det som en katalysator for Negishi-koblings- og Sonogashira-koblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-bis(diphenylphosphino)propan bruges som en bidentat ligand i koordinationskemi og danner kompleks dichlor(1,3-bis(diphenylphosphino)propan)nikkel ved at reagere med nikkel(II)chlorid. Dette kompleks bruges som en katalysator for Kumada-koblingsreaktion. Det fungerer også som en ligand for palladium(II)-katalysatorer, som er nyttig til co-polymerisation af carbonmonoxid og ethylen for at få polyketoner. Yderligere anvendes det i palladium-katalyseret arylering under Heck-reaktion og Suzuki-reaktion. Ud over dette tjener det som en katalysator for Negishi-koblings- og Sonogashira-koblingsreaktioner.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6737-42-4
Molekylær formel C27H26P2
Molekylvægt (g/mol) 412.45
MDL nummer MFCD00003050
InChI nøgle LVEYOSJUKRVCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis diphenylphosphino propane, dppp, trimethylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,3-propanediylbis diphenyl, 3-diphenylphosphanyl propyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanylpropyl diphenyl phosphane, 1,3-bis diphenyphosphino propane, 1,3-bis diphenylphosphino propane dppp, bis 1,3-diphenylphosphino propane, 1,3-bis-diphenylphosphino propane
PubChem CID 81219
IUPAC navn 3-diphenylphosphanylpropyl(diphenyl)phosphan
SMIL C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
Smeltepunkt 58 °C til 63 °C
Lineær formel (C6H5)2P(CH2)3P(C6H5)2
Mængde 100 g
Beilstein 2821785
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 412.46
Procent renhed 97%