Få mere at vide
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane, 97%
Artikelnummer. 11419763
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419763 5 g 5g
11429763 25 g 25g
11439763 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419763 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12931.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6737-42-4 | C27H26P2 | 412.45 g/mol
1,3-bis(diphenylphosphino)propan bruges som en bidentat ligand i koordinationskemi og danner kompleks dichlor(1,3-bis(diphenylphosphino)propan)nikkel ved at reagere med nikkel(II)chlorid. Dette kompleks bruges som en katalysator for Kumada-koblingsreaktion. Det fungerer også som en ligand for palladium(II)-katalysatorer, som er nyttig til co-polymerisation af carbonmonoxid og ethylen for at få polyketoner. Yderligere anvendes det i palladium-katalyseret arylering under Heck-reaktion og Suzuki-reaktion. Ud over dette tjener det som en katalysator for Negishi-koblings- og Sonogashira-koblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-bis(diphenylphosphino)propan bruges som en bidentat ligand i koordinationskemi og danner kompleks dichlor(1,3-bis(diphenylphosphino)propan)nikkel ved at reagere med nikkel(II)chlorid. Dette kompleks bruges som en katalysator for Kumada-koblingsreaktion. Det fungerer også som en ligand for palladium(II)-katalysatorer, som er nyttig til co-polymerisation af carbonmonoxid og ethylen for at få polyketoner. Yderligere anvendes det i palladium-katalyseret arylering under Heck-reaktion og Suzuki-reaktion. Ud over dette tjener det som en katalysator for Negishi-koblings- og Sonogashira-koblingsreaktioner.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6737-42-4
Molekylær formel C27H26P2
Molekylvægt (g/mol) 412.45
MDL nummer MFCD00003050
InChI nøgle LVEYOSJUKRVCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis diphenylphosphino propane, dppp, trimethylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,3-propanediylbis diphenyl, 3-diphenylphosphanyl propyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanylpropyl diphenyl phosphane, 1,3-bis diphenyphosphino propane, 1,3-bis diphenylphosphino propane dppp, bis 1,3-diphenylphosphino propane, 1,3-bis-diphenylphosphino propane
PubChem CID 81219
IUPAC navn 3-diphenylphosphanylpropyl(diphenyl)phosphan
SMIL C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
Smeltepunkt 58°C to 63°C
Lineær formel (C6H5)2P(CH2)3P(C6H5)2
Mængde 5 g
Beilstein 2821785
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 412.46
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane