Få mere at vide
1,3-Bis(dichloromethyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 94%, Thermo Scientific™
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Description
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kogepunkt | 149°C to 150°C (40mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Bis(dichloromethyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1762720 |
| Flammepunkt | 65°C (149°F) |
| Synonym | 1,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-bis dichloromethyl tetramethyldisiloxane, bis dichloromethyl tetramethyldisiloxane, disiloxane, 1,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethyl, dichloromethyl dichloromethyl dimethylsilyl oxy dimethylsilane, acmc-20ap5a, disiloxane,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethyl, disiloxane,1,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethyl, 1,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethylpropanedisiloxane |
| Formel vægt | 300.16 |
| Procent renhed | 94% |
| Brydningsindeks | 1.466 |
| Tæthed | 1.221 |