Få mere at vide
1,3-Bis(dichloromethyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 94%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11337615
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11337615
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05858.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2943-70-6
Molekylær formel C6H14Cl4OSi2
Molekylvægt (g/mol) 300.147
MDL nummer MFCD00040856
InChI nøgle YMDCHYWOAHMASL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76260
IUPAC navn dichloromethyl-[dichloromethyl(dimethyl)silyl]oxy-dimethylsilane
SMIL C[Si](C)(C(Cl)Cl)O[Si](C)(C)C(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 149°C to 150°C (40mmHg)
Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis(dichloromethyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Mængde 5 g
Beilstein 1762720
Flammepunkt 65°C (149°F)
Synonym 1,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-bis dichloromethyl tetramethyldisiloxane, bis dichloromethyl tetramethyldisiloxane, disiloxane, 1,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethyl, dichloromethyl dichloromethyl dimethylsilyl oxy dimethylsilane, acmc-20ap5a, disiloxane,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethyl, disiloxane,1,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethyl, 1,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethylpropanedisiloxane
Formel vægt 300.16
Procent renhed 94%
Brydningsindeks 1.466
Tæthed 1.221