Få mere at vide
1,3-Bis(carboxymethyl)-1H-imidazolium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Bis(carboxymethyl)-1H-imidazolium |
| CAS | 117255-11-5 |
| Molekylær formel | C7H8N2O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-(1-(Carboxymethyl)-1H-imidazol-3-ium-3-yl)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O4/c10-6(11)3-8-1-2-9(5-8)4-7(12)13/h1-2,5H,3-4H2,(H-,10,11,12,13) |
| SMIL | OC(=O)Cn1cc[n+](CC(=O)[O-])c1 |
| IUPAC navn | 2-[3-(carboxymethyl)imidazol-1-ium-1-yl]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.15 |
| Formel vægt | 184.0484 |