Få mere at vide
1,3-Bis(bromomethyl)benzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha,alpha'-Dibromo-m-xylene |
| CAS | 626-15-3 |
| Molekylær formel | C8 H8 Br2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | m-(Bromomethyl)benzyl Bromide, m-Bis(bromomethyl)benzene, m-Xylylene dibromide, α,α'-Dibromo-1,3-xylene, α,α'-Dibromo-m-xylene, α,α'-m-Xylene Dibromide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Br2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6H2 |
| SMIL | BrCc1cccc(CBr)c1 |
| IUPAC navn | 1,3-bis(bromomethyl)benzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.96 |
| Formel vægt | 261.8993 |