Få mere at vide
1,3-Bis(bromomethyl)-5-methylbenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Bis(bromomethyl)-5-methylbenzene |
| CAS | 19294-04-3 |
| Molekylær formel | C9H10Br2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Benzene, 1,3-bis(bromomethyl)-5-methyl-, Mesitylene, α,α'-dibromo- (8CI), Mesitylene, α1,α3-dibromo- (6CI), 1,3-Bis(bromomethyl)-5-methylbenzene, 1,3-Di(bromomethyl)-5-methylbenzene, 3,5-Bis(bromomethyl)toluene, 5-Methyl-1,3-bis(bromomethyl)benzene, 5-Methyl-1,3-di(bromomethyl)benzene, NSC 243652, α,α'-Dibromomesitylene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10Br2/c1-7-2-8(5-10)4-9(3-7)6-11/h2-4H,5-6H2,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(CBr)cc(CBr)c1 |
| IUPAC navn | 1,3-bis(bromomethyl)-5-methylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.98 |
| Formel vægt | 275.9149 |