Få mere at vide
1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea |
| CAS | 25508-20-7 |
| Molekylær formel | C18H18N2O4S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methylisothiourea, 1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methylthiopseudourea |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N2O4S/c1-25-16(19-17(21)23-12-14-8-4-2-5-9-14)20-18(22)24-13-15-10-6-3-7-11-15/h2-11H,12-13H2,1H3,(H,19,20,21,22) |
| SMIL | CS\C(=N/C(=O)OCc1ccccc1)\NC(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | benzyl N-[methylsulfanyl(phenylmethoxycarbonylamino)methyliden]carbamat |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.41 |
| Formel vægt | 358.0987 |