Få mere at vide
1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxan, 94%
Beskrivelse
1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxan bruges som hærder til epoxystøbemasser, som bruges til højpålidelige halvlederenheder. Det bruges også til fremstilling af siloxan-urinstof-kopimerer ud fra 4,4'-diphenylmethandiisocyanat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxan bruges som hærder til epoxystøbemasser, som bruges til højpålidelige halvlederenheder. Det bruges også til fremstilling af siloxan-urinstof-kopimerer ud fra 4,4'-diphenylmethandiisocyanat.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 132 °C til 139 °C (11 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane |
| Mængde | 100 g |
| Flammepunkt | 91 °C (195 °F) |
| Brydningsindeks | 1.45 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Tæthed | 0.897 |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 1760876 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane