Få mere at vide
1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane, 94%
Artikelnummer. 11388376
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388376 25 g 25g
11398376 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388376 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17295.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2469-55-8 | C10H28N2OSi2 | 248.52 g/mol
1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxan bruges som hærder til epoxystøbemasser, som bruges til højpålidelige halvlederenheder. Det bruges også til fremstilling af siloxan-urinstof-kopimerer ud fra 4,4'-diphenylmethandiisocyanat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxan bruges som hærder til epoxystøbemasser, som bruges til højpålidelige halvlederenheder. Det bruges også til fremstilling af siloxan-urinstof-kopimerer ud fra 4,4'-diphenylmethandiisocyanat.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2469-55-8
Molekylær formel C10H28N2OSi2
Molekylvægt (g/mol) 248.52
MDL nummer MFCD00039786
InChI nøgle GPXCORHXFPYJEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis 3-aminopropyl tetramethyldisiloxane, 3,3'-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl bis propan-1-amine, 1,3-bis 3-aminopropyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, tetramethyl-1,3-bis 3-aminopropyl disiloxane, 1-propanamine, 3,3'-1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl bis, oxybis 3-aminopropyl dimethylsilane, bis 3-aminopropyl tetramethyl disiloxane, silane, oxybis 3-aminopropyl dimethyl, bis gamma-aminopropyl tetramethyldisiloxane, bis 3-aminopropyl tetramethyldisiloxane
PubChem CID 17181
IUPAC navn 3-[[3-aminopropyl(dimethyl)silyl]oxydimethylsilyl]propan-1-amin
SMIL C[Si](C)(CCCN)O[Si](C)(C)CCCN
Tekniske data
Kogepunkt 132°C to 139°C (11mmHg)
Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1760876
Flammepunkt 91°C (195°F)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 248.52
Procent renhed 94%
Brydningsindeks 1.45
Følsomhed Air Sensitive
Tæthed 0.897