missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,3-Bis[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-2-imidazolidinimine, TRC

Artikelnummer. 30335013
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30335013 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30335013 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4191105G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-2-imidazolidinimine
CAS 105828-41-9
Molekylær formel C15 H14 Cl2 N6 O2
Mængde 5 g
Synonym Imidacloprid Impurity 1, 2-Imidazolidinimine, 1,3-bis[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro- (9CI), 1,3-Bis[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-2-imidazolidinimine
InChI formel InChI=1S/C15H14Cl2N6O2/c16-13-3-1-11(7-18-13)9-21-5-6-22(15(21)20-23(24)25)10-12-2-4-14(17)19-8-12/h1-4,7-8H,5-6,9-10H2
SMIL [O-][N+](=O)N=C1N(Cc2ccc(Cl)nc2)CCN1Cc3ccc(Cl)nc3
IUPAC navn N-[1,3-bis[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]imidazolidin-2-ylidene]nitramide
Molekylvægt (g/mol) 381.22
Formel vægt 380.0555
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.