Få mere at vide
1,3-Bis(4-piperidinyl)propane, 97+%
Artikelnummer. 11395679
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11395679 25 g 25g
11305689 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20442.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16898-52-5 | C13H26N2 | 210.365 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16898-52-5
Molekylær formel C13H26N2
Molekylvægt (g/mol) 210.365
MDL nummer MFCD00038013
InChI nøgle OXEZLYIDQPBCBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis 4-piperidyl propane, 4,4'-trimethylenedipiperidine, 1,3-di-4-piperidylpropane, piperidine, 4,4'-1,3-propanediyl bis, di-pip, 4-3-piperidin-4-yl propyl piperidine, 4-3-4-piperidyl propyl piperidine, unii-eu53ec219i, 1,3-di 4-piperidyl propane, 1,3-bis 4-piperidinyl propane
PubChem CID 85631
IUPAC navn 4-(3-piperidin-4-ylpropyl)piperidin
SMIL C1CNCCC1CCCC2CCNCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis(4-piperidinyl)propane
Smeltepunkt 63°C to 68°C
Kogepunkt 327°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Beilstein 111615
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 210.36
Procent renhed ≥97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Bis(4-piperidinyl)propane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Bis(4-piperidinyl)propane