missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,3-Bis(4-nitrophenyl)urea-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Bis-(4-nitrophenyl)urea D8 |
| CAS | 1156508-87-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13 2H8 H2 N4 O5 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | N,N'-Bis(4-nitrophenyl-2,3,5,6-d4)urea |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N4O5/c18-13(14-9-1-5-11(6-2-9)16(19)20)15-10-3-7-12(8-4-10)17(21)22/h1-8H,(H2,14,15,18)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)Nc2c([2H])c([2H])c(c([2H])c2[2H])[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1,3-bis(2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrophenyl)urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.29 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?