Få mere at vide
1,3-Bis(4-methoxybenzyl)-5-fluorouracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Bis(4-methoxybenzyl)-5-fluorouracil |
| CAS | 897304-05-1 |
| Molekylær formel | C20 H19 F N2 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19FN2O4/c1-26-16-7-3-14(4-8-16)11-22-13-18(21)19(24)23(20(22)25)12-15-5-9-17(27-2)10-6-15/h3-10,13H,11-12H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(CN2C=C(F)C(=O)N(Cc3ccc(OC)cc3)C2=O)cc1 |
| IUPAC navn | 5-fluoro-1,3-bis[(4-methoxyphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.37 |
| Formel vægt | 370.1329 |