Få mere at vide
1,3-Bis[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)-bis[(2-methoxyethyl)benzene] |
| CAS | 230975-30-1 |
| Molekylær formel | C21 H28 O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4,4'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)-bis[(2-methoxyethyl)benzene] |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O5/c1-23-13-11-17-3-7-20(8-4-17)25-15-19(22)16-26-21-9-5-18(6-10-21)12-14-24-2/h3-10,19,22H,11-16H2,1-2H3 |
| SMIL | COCCc1ccc(OCC(O)COc2ccc(CCOC)cc2)cc1 |
| IUPAC navn | 1,3-bis[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.44 |
| Formel vægt | 360.1937 |