Få mere at vide
1,3-Bis(2-propynyloxy)benzene, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Bis(2-propynyloxy)benzene |
| CAS | 26627-36-1 |
| Molekylær formel | C12H10O2 |
| MDL nummer | MFCD00224312 |
| Mængde | 250 mg |
| SMIL | C#CCOC1=CC(OCC#C)=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.21 |
| Procent renhed | 97% |