Få mere at vide
1,3-Bis(2-methoxyphenoxy)-2-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Bis(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol |
| CAS | 16929-60-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C17 H20 O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1,3-Bis(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol, Guaifenesin Imp. D (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O5/c1-19-14-7-3-5-9-16(14)21-11-13(18)12-22-17-10-6-4-8-15(17)20-2/h3-10,13,18H,11-12H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccccc1OCC(O)COc2ccccc2OC |
| IUPAC navn | 1,3-bis(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.34 |
| Vis mere |