Få mere at vide
1,3-Bis(2-isocyanato-2-propyl)benzene, TRC
Artikelnummer. 30346007
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30346007 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30346007 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB448865250MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis(2-isocyanato-2-propyl)benzene
CAS 2778-42-9
Molekylær formel C14 H16 N2 O2
Mængde 250 mg
Synonym Isocyanic acid, m-phenylenediisopropylidene ester (7CI), Isocyanic acid, α,α,α',α'-tetramethyl-m-xylylene ester (8CI), 1,3-Bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene, 1,3-Bis(1-isocyanatolmethylethyl)benzene, 1,3-Bis(1-methyl-1-isocyanatoethyl)benzene, 1,3-Bis(2-isocyanato-prop-2-yl)benzene, 1,3-Bis(2-isocyanatopropan-2-yl)benzene, 1,3-Bis(α-isocyanatoisopropyl)benzene, Tetramethyl-1,3-xylylene diisocyanate, Tetramethyl-m-xylylene diisocyanate, m-Bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene, m-TMXDI, m-Tetramethylxylene diisocyanate, α,α,α',α'-Tetramethyl-1,3-xylylen diisocyanate, α,α,α',α'-Tetramethyl-1,3-xylylene diisocyanate, α,α,α',α'-Tetramethyl-m-phenylenedimethylene diisocyanate, α,α,α',α'-Tetramethyl-m-xylene diisocyanate, α,α,α',α'-Tetramethyl-m-xylylene diisocyanate
InChI formel InChI=1S/C14H16N2O2/c1-13(2,15-9-17)11-6-5-7-12(8-11)14(3,4)16-10-18/h5-8H,1-4H3
SMIL CC(C)(N=C=O)c1cccc(c1)C(C)(C)N=C=O
IUPAC navn 1,3-bis(2-isocyanatopropan-2-yl)benzene
Molekylvægt (g/mol) 244.29
Formel vægt 244.1212