Få mere at vide
1,3-Bis(2-ethylhexyl)-5-methylhexahydropyrimidin-5-amine, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Bis(2-ethylhexyl)-5-methylhexahydropyrimidin-5-amine |
| CAS | 141-94-6 |
| Molekylær formel | C21H45N3 |
| MDL nummer | MFCD00010428 |
| Mængde | 250 mg |
| SMIL | NC1(CN(CN(C1)CC(CCCC)CC)CC(CCCC)CC)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 339.60 |
| Procent renhed | 98% |