missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,3-Bis(2-chloroethyl)urea, TRC

Artikelnummer. 30345469
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345469 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345469 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4190151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,3-bis(2-chloroethyl)urea
CAS 2214-72-4
Molekylær formel C5 H10 Cl2 N2 O
Mængde 1 g
Synonym Urea, N,N'-bis(2-chloroethyl)-, Urea, 1,3-bis(2-chloroethyl)- (6CI,7CI,8CI), 1,3-Bis(2-chloroethyl)urea, NSC 36198
InChI formel InChI=1S/C5H10Cl2N2O/c6-1-3-8-5(10)9-4-2-7/h1-4H2,(H2,8,9,10)
SMIL ClCCNC(=O)NCCCl
IUPAC navn 1,3-bis(2-chloroethyl)urea
Molekylvægt (g/mol) 185.05
Formel vægt 184.017
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.