Få mere at vide
1,3-Bis(2’bromo-4’-cyano-phenoxy)propane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Bis(2'bromo-4'-cyano-phenoxy)propane |
| CAS | 93840-60-9 |
| Molekylær formel | C17 H12 Br2 N2 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4,4'-[1,3-Propanediylbis(oxy)]bis[3-bromo-benzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12Br2N2O2/c18-14-8-12(10-20)2-4-16(14)22-6-1-7-23-17-5-3-13(11-21)9-15(17)19/h2-5,8-9H,1,6-7H2 |
| SMIL | Brc1cc(ccc1OCCCOc2ccc(cc2Br)C#N)C#N |
| IUPAC navn | 3-bromo-4-[3-(2-bromo-4-cyanophenoxy)propoxy]benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 436.097 |
| Formel vægt | 433.927 |