Få mere at vide
1,3-Bis(2-((benzyloxy)methyl)phenyl)isobenzofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Bis(2-((benzyloxy)methyl)phenyl)isobenzofuran |
| CAS | 2514955-48-5 |
| Molekylær formel | C7 H6 F N O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6FNO3/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11)12/h1-2,10H,9H2,(H,11,12) |
| SMIL | Nc1cc(C(=O)O)c(F)cc1O |
| IUPAC navn | 5-amino-2-fluor-4-hydroxybenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.126 |
| Formel vægt | 171.033 |