Få mere at vide
1,3-Bis(2-((benzyloxy)methyl)phenyl)isobenzofuran, TRC
Artikelnummer. 30332299
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30332299 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30332299 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB399835250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis(2-((benzyloxy)methyl)phenyl)isobenzofuran
CAS 2514955-48-5
Molekylær formel C7 H6 F N O3
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6FNO3/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11)12/h1-2,10H,9H2,(H,11,12)
SMIL Nc1cc(C(=O)O)c(F)cc1O
IUPAC navn 5-amino-2-fluor-4-hydroxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 171.126
Formel vægt 171.033