Få mere at vide
1,3-Bis(2-acetyl-3-hydroxyphenoxy)-2-propanol, Mikromol™
Beskrivelse
1,3-Bis(2-acetyl-3-hydroxyphenoxy)-2-propanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Bis(2-acetyl-3-hydroxyphenoxy)-2-propanol |
| CAS | 16150-44-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,3-Bis(2-acetyl-3-hydroxyphenoxy)-2-propanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H20 O7 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1,3-Bis(2-acetyl-3-hydroxyphenoxy)-2-propanol, Ethanone, 1,1'-[(2-hydroxy-1,3-propanediyl)bis[oxy(6-hydroxy-2,1-phenylene)]]bis- (9CI), Acetophenone, 2',2''-[(2-hydroxytrimethylene)dioxy]bis[6'-hydroxy- (8CI), 1,3-Bis(2-acetyl-3-hydroxyphenoxy)-2-hydroxypropane, Cromolyn Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20O7/c1-11(20)18-14(23)5-3-7-16(18)25-9-13(22)10-26-17-8-4-6-15(24)19(17)12(2)21/h3-8,13,22-24H,9-10H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)c1c(O)cccc1OCC(O)COc2cccc(O)c2C(=O)C |
| IUPAC navn | 1-[2-[3-(2-acetyl-3-hydroxyphenoxy)-2-hydroxypropoxy]-6-hydroxyphenyl]ethanone |
| Vis mere |