missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,3-Bis(2-acetyl-3-hydroxyphenoxy)-2-hydroxypropane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Bis(2-acetyl-3-hydroxyphenoxy)-2-propanol |
| CAS | 16150-44-0 |
| Molekylær formel | C19 H20 O7 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,3-Bis(2-acetyl-3-hydroxyphenoxy)-2-propanol, Ethanone, 1,1'-[(2-hydroxy-1,3-propanediyl)bis[oxy(6-hydroxy-2,1-phenylene)]]bis- (9CI), Acetophenone, 2',2'''-[(2-hydroxytrimethylene)dioxy]bis[6'-hydroxy- (8CI), 1,3-Bis(2-acetyl-3-hydroxyphenoxy)-2-hydroxypropane |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20O7/c1-11(20)18-14(23)5-3-7-16(18)25-9-13(22)10-26-17-8-4-6-15(24)19(17)12(2)21/h3-8,13,22-24H,9-10H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)c1c(O)cccc1OCC(O)COc2cccc(O)c2C(=O)C |
| IUPAC navn | 1-[2-[3-(2-acetyl-3-hydroxyphenoxy)-2-hydroxypropoxy]-6-hydroxyphenyl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.36 |
| Formel vægt | 360.1209 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?