Få mere at vide
1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazoliumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10675903 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10675903 2 g Glasflaske 2g
1 options
Artikelnummer. 10675903 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 378310020
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 250285-32-6 | C27H37ClN2 | 425.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Bis(2, 6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
CAS 250285-32-6
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Tan eller hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C27H37ClN2
MDL nummer MFCD02684545
Mængde 2 g
Synonym 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolium chloride, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazolium chloride, ipr hcl, 2,5-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolium chloride, ipr.hcl, 1,3-bis 2,6-bis 1-methylethyl phenyl-1h-imidazolium chloride, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazoliumchloride, 1,3-bis-2,6-diisopropyl-phenyl-3h-imidazol-1-ium chloride, 1,3-bis 2,6-bis prop-2-yl phenyl-1h-imidazol-3-ium chloride
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
InChI nøgle AVJBQMXODCVJCJ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].CC(C)C1=CC=CC(C(C)C)=C1N1C=C[N+](=C1)C1=C(C=CC=C1C(C)C)C(C)C
IUPAC navn 1,3-bis[2,6-di(propan-2-yl)phenyl]imidazol-1-ium;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 425.06
PubChem CID 2734913
Formel vægt 425.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver