Få mere at vide
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazoliumchlorid, 97%
Artikelnummer. 11456270
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456270 1 g 1g
11466270 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456270 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27150.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 250285-32-6 | C27H37ClN2 | 425,06 g/mol
1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazoliumchlorid anvendes også i organisk syntese, såvel som et farmaceutisk mellemprodukt. 1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazoliumchlorid anvendes som et reagens i syntesen af NHC kobber(I)-komplekser, der bærer dipyridylaminligander, som udviser interessante luminescerende egenskaber og er potentielle kandidater til organiske lysemitterende diodeapplikationer. 1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazoliumchlorid anvendes også som reagens i syntesen af 5,6-dimethyl-9-oxo-9H-xanthen-4-eddikesyremethylester (D476595); methylesterderivatet af lægemidlet Vadimezan (V084950).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazoliumchlorid anvendes også i organisk syntese såvel som et farmaceutisk mellemprodukt. 1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazoliumchlorid anvendes som et reagens i syntesen af NHC kobber(I)-komplekser, der bærer dipyridylaminligander, som udviser interessante luminescerende egenskaber og er potentielle kandidater til organiske lysemitterende diodeapplikationer. 1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazoliumchlorid anvendes også som reagens i syntesen af 5,6-dimethyl-9-oxo-9H-xanthen-4-eddikesyremethylester (D476595); methylesterderivatet af lægemidlet Vadimezan (V084950).
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 250285-32-6
Molekylær formel C27H37ClN2
Molekylvægt (g/mol) 425.06
MDL nummer MFCD02684545
InChI nøgle AVJBQMXODCVJCJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolium chloride, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazolium chloride, ipr hcl, 2,5-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolium chloride, ipr.hcl, 1,3-bis 2,6-bis 1-methylethyl phenyl-1h-imidazolium chloride, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazoliumchloride, 1,3-bis-2,6-diisopropyl-phenyl-3h-imidazol-1-ium chloride, 1,3-bis 2,6-bis prop-2-yl phenyl-1h-imidazol-3-ium chloride
PubChem CID 2734913
IUPAC navn 1,3-bis[2,6-di(propan-2-yl)phenyl]imidazol-1-ium;chlorid
SMIL [Cl-].CC(C)C1=CC=CC(C(C)C)=C1N1C=C[N+](=C1)C1=C(C=CC=C1C(C)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
Smeltepunkt ∽280°C (decomposition)
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 425.05
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride