Få mere at vide
1,3-Bis(2,5-dimethylphenoxy)propane, Mikromol
Beskrivelse
1,3-Bis(2,5-dimethylphenoxy)propane, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Bis(2,5-dimethylphenoxy)propane |
| CAS | 415724-02-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,3-Bis(2,5-dimethylphenoxy)propane |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H24 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Gemfibrozil Imp. H (EP), Benzene, 1,1'-[1,3-propanediylbis(oxy)]bis[2,5-dimethyl- (9CI), 1,3-Bis(2,5-dimethylphenoxy)propane, Gemfibrozil Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O2/c1-14-6-8-16(3)18(12-14)20-10-5-11-21-19-13-15(2)7-9-17(19)4/h6-9,12-13H,5,10-11H2,1-4H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cc1ccc(C)c(OCCCOc2cc(C)ccc2C)c1 |
| Vis mere |