Få mere at vide
1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolidiniumchlorid, 97 %
Artikelnummer. 10669604 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10669604 1 g Glasflaske 1g
10494705 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10669604 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 378330010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 173035-10-4 | C21H27ClN2 | 342,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 173035-10-4
Molekylær formel C21H27ClN2
Molekylvægt (g/mol) 342.91
MDL nummer MFCD09039279
InChI nøgle COGMCBFILULEOS-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,3-dimesitylimidazolidine hydrochloride, 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl-imidazolidinium-chloride, 1,3-dimesitylimidazolidine, chloride salt, 1,3-bis-2,4,6-trimethyl-phenyl-imidazolidin-1-ium chloride, 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl imidazolidine hydrochloride
IUPAC navn 1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydro-3H-1λ5-imidazol-1-yliumchlorid
SMIL [Cl-].CC1=CC(C)=C(N2CC[N+](=C2)C2=C(C)C=C(C)C=C2C)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolidinium chloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 280 °C til 286 °C
Farve Beige til Brun-Pink
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 342.91
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver