missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,3-Bis(1-naphthalenyloxy)-2-propanol, TRC

Artikelnummer. 30004326
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004326 5 g
17922105 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30004326 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5043005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 17216-10-3
Molekylær formel C23 H20 O3
Molekylvægt (g/mol) 344.4
Synonym 1,3-Bis(naphthalen-1-yloxy)-propan-2-ol, Propranolol Hydrochloride Imp. C (EP), Bis-ether Derivative of Propranolol
IUPAC navn 1,3-dinaphthalen-1-yloxypropan-2-ol
SMIL OC(COc1cccc2ccccc12)COc3cccc4ccccc34

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis(naphthalen-1-yloxy)-propan-2-ol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C23H20O3/c24-19(15-25-22-13-5-9-17-7-1-3-11-20(17)22)16-26-23-14-6-10-18-8-2-4-12-21(18)23/h1-14,19,24H,15-16H2
Formel vægt 344.1412
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.