missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,3-Bis-(1,6-anhydro-2,3-O-isopropylidene-Beta-D-mannopyranose-4-yloxy)-2-propylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Bis-(1,6-anhydro-2,3-O-isopropylidene-beta-D-mannopyranose-4-yloxy)-2-propylamine |
| CAS | 95245-29-7 |
| Molekylær formel | C21H33NO10 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4,4'-O-(2-Amino-1,3-propanediyl)bis[1,6-anhydro-2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-D-mannopyranose |
| InChI formel | InChI=1S/C21H33NO10/c1-20(2)29-14-12(10-7-25-18(27-10)16(14)31-20)23-5-9(22)6-24-13-11-8-26-19(28-11)17-15(13)30-21(3,4)32-17/h9-19H,5-8,22H2,1-4H3/t9?,10?,11?,12?,13?,14-,15+,16+,17-,18-,19+ |
| SMIL | CC1(C)O[C@@H]2[C@@H]3OC[C@@H](O3)[C@@H](OCC(N)CO[C@@H]4[C@H]5CO[C@H](O5)[C@H]6OC(C)(C)O[C@@H]46)[C@@H]2O1 |
| IUPAC navn | 1-[[(1S,2R,6S)-4,4-dimethyl-3,5,10,11-tetraoxatricyclo[6.2.1.02,6]undecan-7-yl]oxy]-3-[[(1R,2S,6R)-4,4-dimethyl-3,5,10,11-tetraoxatricyclo[6.2.1.02,6]undecan-7-yl]oxy]propan-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 459.49 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?