missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,3-Bis([1,1’-Biphenyl]-4-ylphenylmethyl)-1H-imidazolium Chloride, TRC

Artikelnummer. 30343546
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343546 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343546 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB412700500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis[(biphenyl-4-yl)phenylmethyl]-1H-imidazolium Chloride
CAS 66600-13-3
Molekylær formel C41 H33 N2 . Cl
Mængde 500 mg
Synonym 1,3-Bis[(biphenyl-4-yl)phenylmethyl]-1H-imidazolium Chloride, Bifonazole Imp. D (EP) as Chloride
InChI formel InChI=1S/C41H33N2.ClH/c1-5-13-32(14-6-1)34-21-25-38(26-22-34)40(36-17-9-3-10-18-36)42-29-30-43(31-42)41(37-19-11-4-12-20-37)39-27-23-35(24-28-39)33-15-7-2-8-16-33;/h1-31,40-41H;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)c3ccccc3)[n+]4ccn(c4)C(c5ccccc5)c6ccc(cc6)c7ccccc7
IUPAC navn 1,3-bis[phenyl-(4-phenylphenyl)methyl]imidazol-1-ium;chloride
Molekylvægt (g/mol) 589.17
Formel vægt 588.2332
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.