Få mere at vide
1,3-Benzoxazol-6-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Benzoxazol-6-ol |
| CAS | 106050-81-1 |
| Molekylær formel | C7H5NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO2/c9-5-1-2-6-7(3-5)10-4-8-6/h1-4,9H |
| SMIL | C1=CC2=C(C=C1O)OC=N2 |
| IUPAC navn | 1,3-benzoxazol-6-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.12 |
| Formel vægt | 135.032 |