Få mere at vide
1,3-Benzoxazol-2-amin, Mikromol™
Artikelnummer. 17900796
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17900796 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17900796 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0332.170025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1,3-Benzoxazol-2-amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Benzoxazol-2-amine
CAS 4570-41-6
Analyt- eller komponentnavne 1,3-Benzoxazol-2-amine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H6 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Benzoxazolamine, 1,3-Benzoxazol-2-amine
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
SMIL Nc1oc2ccccc2n1
IUPAC navn 1,3-benzoxazol-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 134.14
Mængde 25 mg
Formel vægt 134,048 g/mol