Få mere at vide
1,3-Benzothiazole-4-sulfonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Benzothiazole-4-sulfonyl Chloride |
| CAS | 149575-65-5 |
| Molekylær formel | C7 H4 Cl N O2 S2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClNO2S2/c8-13(10,11)6-3-1-2-5-7(6)9-4-12-5/h1-4H |
| SMIL | ClS(=O)(=O)c1cccc2scnc12 |
| IUPAC navn | 1,3-benzothiazole-4-sulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.7 |
| Formel vægt | 232.9372 |