Få mere at vide
1,3-benzothiazol-6-amin, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10650325
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10650325 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10421474 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10650325 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC05914DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Chemical Identifiers
CAS 533-30-2
Molekylær formel C7H6N2S
Molekylvægt (g/mol) 150.199
InChI nøgle FAYAYUOZWYJNBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminobenzothiazole, 6-benzothiazolamine, benzo d thiazol-6-amine, 6-amino-benzothiazole, benzothiazole, 6-amino, benzothiazol-6-amine, benzothiazol-6-ylamine, unii-9yfg4wuj1g, 9yfg4wuj1g, 1,3-benzothiazol-6-ylamine
PubChem CID 68288
IUPAC navn 1,3-benzothiazol-6-amin
SMIL C1=CC2=C(C=C1N)SC=N2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Benzothiazol-6-amine
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 420
Formel vægt 150.2
Procent renhed 97%