Få mere at vide
1,3-benzothiazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10218862
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10218862 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10530093 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10397114 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10218862 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07036CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1123-93-9
Molekylær formel C7H6N2S
Molekylvægt (g/mol) 150.20
MDL nummer MFCD04115282
InChI nøgle UJZYHMZRXGNDFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzothiazolamine, benzothiazol-5-ylamine, benzo d thiazol-5-amine, benzothiazol-5-amine, 5-amino-1,3-benzothiazole, 5-aminobenzothiazole, 1,3-benzothiazole-5-amine, 1,3-benzothiazol-5-ylamine, 5-amino-1,3-benzothiazol, 5-amino-benzothiazole
PubChem CID 70749
IUPAC navn 1,3-benzothiazol-5-amin
SMIL NC1=CC=C2SC=NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Benzothiazol-5-amine
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 150.2
Procent renhed 95%