Få mere at vide
1,3-benzothiazol-2-ylmethylaminhydrochlorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10437992
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10437992 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10120632 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10437992 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC06013DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 29198-41-2
Molekylær formel C8H9ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 200.684
MDL nummer MFCD03783535
InChI nøgle WCZDQDCFSDCIIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzothiazol-2-ylmethylamine hydrochloride, benzo d thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 1,3-benzothiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 2-aminomethyl-1,3-benzothiazole hydrochloride, 1-1,3-benzothiazol-2-yl methanamine hydrochloride, 1,3-benzothiazol-2-yl-methanamine hydrochloride, c8h8n2s.clh, bestipharma 508-458, benzothiazol-2-ylmethylamine, chloride, benzothiazol-2-ylmethylamine hcl
PubChem CID 2776261
IUPAC navn 1,3-benzothiazol-2-ylmethanamin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Benzothiazol-2-ylmethylamine hydrochloride
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 200.69
Procent renhed 95%