missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,3-Benzodioxole-N-phthalimido DL-threo-Droxidopa, TRC

Artikelnummer. 30343175
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343175 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343175 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB203500500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,3-Benzodioxole-N-phthalimido DL-threo-Droxidopa
CAS 96614-52-7
Molekylær formel C18H13NO7
Mængde 500 mg
Synonym (R,S)-rel-alpha-(1,3-Benzodioxol-5-ylhydroxymethyl)-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-acetic Acid
InChI formel InChI=1S/C18H13NO7/c20-15(9-5-6-12-13(7-9)26-8-25-12)14(18(23)24)19-16(21)10-3-1-2-4-11(10)17(19)22/h1-7,14-15,20H,8H2,(H,23,24)/t14-,15+/m0/s1
SMIL O[C@@H]([C@H](N1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(=O)O)c3ccc4OCOc4c3
IUPAC navn (2S,3R)-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)-3-hydroxypropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 355.3
Formel vægt 355.0692
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.