Få mere at vide
1,3-Benzodioxol, 99%
Artikelnummer. 11432267
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11432267 250 g 250g
11422267 50 g 50g
11412267 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14192.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 274-09-9 | C7H6O2 | 122,123 g/mol
1,3-Benzodioxol er nyttig til påvisning af gemologisk stimulerende midler. Det bruges også som forløber for parfumer, fotoinitiatorer, landbrugskemikalier og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,3
-Benzodioxol er nyttig til påvisning af gemologiske stimulerende midler. Det bruges også som forløber for parfumer, fotoinitiatorer, landbrugskemikalier og lægemidler.
Opløselighed Opløseligt i vand
(2g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 274-09-9
Molekylær formel C7H6O2
Molekylvægt (g/mol) 122.123
MDL nummer MFCD00005818
InChI nøgle FTNJQNQLEGKTGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-methylenedioxybenzene, benzodioxole, benzo d 1,3 dioxole, 1,3-dioxaindan, 3,4-methylenedioxybenzene, 2h-1,3-benzodioxole, 1,2-methylenedioxy benzene, 1,3-dioxindan, methylenedioxybenzene, o-methylenedioxy benzene
PubChem CID 9229
ChEBI CHEBI:38732
IUPAC navn 1,3-benzodioxol
SMIL C1OC2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Benzodioxole
Smeltepunkt -18 °C
Tæthed 1.185
Kogepunkt 172 °C til 173 °C
Flammepunkt 55 °C (131 °F)
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.539
Mængde 250 g
Beilstein 115506
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (2g/L).
Formel vægt 122.12
Procent renhed 99%