Få mere at vide
1,3-Benzodioxol, 99%
Beskrivelse
1,3-Benzodioxol er nyttig til påvisning af gemologisk stimulerende midler. Det bruges også som forløber for parfumer, fotoinitiatorer, landbrugskemikalier og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-Benzodioxol er nyttig til påvisning af gemologiske stimulerende midler. Det bruges også som forløber for parfumer, fotoinitiatorer, landbrugskemikalier og lægemidler.
Opløselighed Opløseligt i vand
(2g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Benzodioxole |
| Smeltepunkt | -18 °C |
| Tæthed | 1.185 |
| Kogepunkt | 172 °C til 173 °C |
| Flammepunkt | 55 °C (131 °F) |
| Lugt | Aromatisk |
| Brydningsindeks | 1.539 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 115506 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (2g/L). |
| Vis mere |