Få mere at vide
1,3-Benzodioxol-5-sulfonylchlorid, 95%
Artikelnummer. 15490958
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490958 5 g 5g
15400968 250 mg 250mg
15480958 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54755.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 115010-10-1 | C7H5ClO4S | 220,623 g/mol
1,3-Benzodioxol-5-sulfonylchlorid anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,3-Benzodioxole
-5-sulfonylchlorid anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 115010-10-1
Molekylær formel C7H5ClO4S
Molekylvægt (g/mol) 220.623
MDL nummer MFCD04974524
InChI nøgle ICUBASIDCXDQAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo d 1,3 dioxole-5-sulfonyl chloride, benzo 1,3 dioxole-5-sulfonyl chloride, 2h-1,3-benzodioxole-5-sulfonyl chloride, 1,3-benzodioxole-5-sulfonylchloride, 1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride, acmc-20a4hu, 5-chlorosulphonyl-1,3-benzodioxole, benzo 1,3 dioxol-5-sulfonyl chloride, benzo 1,3 dioxol-5-sulphonyl chloride, benzo 1,3-dioxol-5-sulphonyl chloride
PubChem CID 4913401
IUPAC navn 1,3-benzodioxol-5-sulfonylchlorid
SMIL C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 220.63
Procent renhed 97%