Få mere at vide
1,3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 220.63 |
| Procent renhed | 95% |