Få mere at vide
1,3-Benzodioxol-5-carbonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30333177
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30333177 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30333177 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB27672025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Benzodioxole-5-carbonyl Chloride
CAS 25054-53-9
Molekylær formel C8H5O3Cl
Mængde 25 mg
Synonym 2H-1,3-Benzodioxole-5-carbonyl Chloride, 2H-1,3-Benzodioxole-5-carboxylic Acid Chloride, 3,4-(Methylenedioxy)benzoyl Chloride, 3,4-Methylenedioxybenzoic Acid Chloride, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carbonyl Chloride, Benzodioxole-5-carbonyl Chloride, Piperonylic Acid Chloride
InChI formel InChI=1S/C8H5ClO3/c9-8(10)5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3H,4H2
SMIL ClC(=O)c1ccc2OCOc2c1
IUPAC navn 1,3-benzodioxol-5-carbonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 184.57
Formel vægt 183.9927