Få mere at vide
1,3-Benzodioxol-5-karbonitril, TRC
Artikelnummer. 30339860
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30339860 25 g
1 options
Artikelnummer. 30339860 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB20345025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Benzodioxole-5-carbonitrile
CAS 4421-09-4
Molekylær formel C8H5NO2
Mængde 25 g
Synonym 1-(Benz[d][1,3]dioxol-5-yl)nitrile, 1-Cyano-3,4-methylenedioxybenzene, 2H-Benzo[d]-1,3-dioxolane-5-carbonitrile, 3,4-(Methylenedioxy)benzonitrile, 5-Cyano-1,3-benzodioxole, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carbonitrile, Benzodioxole-5-carbonitrile, NSC 27009
InChI formel InChI=1S/C8H5NO2/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-3H,5H2
SMIL N#Cc1ccc2OCOc2c1
IUPAC navn 1,3-benzodioxol-5-karbonitril
Molekylvægt (g/mol) 147.13
Formel vægt 147.032