Få mere at vide
1,3-Benzodioxol-5-karbonitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Benzodioxole-5-carbonitrile |
| CAS | 4421-09-4 |
| Molekylær formel | C8H5NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-(Benz[d][1,3]dioxol-5-yl)nitrile, 1-Cyano-3,4-methylenedioxybenzene, 2H-Benzo[d]-1,3-dioxolane-5-carbonitrile, 3,4-(Methylenedioxy)benzonitrile, 5-Cyano-1,3-benzodioxole, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carbonitrile, Benzodioxole-5-carbonitrile, NSC 27009 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO2/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-3H,5H2 |
| SMIL | N#Cc1ccc2OCOc2c1 |
| IUPAC navn | 1,3-benzodioxol-5-karbonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.13 |
| Formel vægt | 147.032 |