Få mere at vide
1,3-benzodioxol-4-carboxylsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10506153
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10506153 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 10506153 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC01701CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5768-39-8
Molekylær formel C8H6O4
Molekylvægt (g/mol) 166.132
MDL nummer MFCD01076411
InChI nøgle DBUAYOWCIUQXQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo d 1,3 dioxole-4-carboxylic acid, 2h-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 1,3-benzodioxole-4-carboxylicacid, 2,3-methylenedioxybenzoic acid, 2,3-methylenedioxy benzoic acid, o-piperonylic acid, 2-methylenedioxybenzoic acid, 4-carboxy-1,3-benzodioxole, 1-carboxy-methylenedioxybenzene, benzo 1,3 dioxole-4-carboxylic acid
PubChem CID 304832
IUPAC navn 1,3-benzodioxol-4-carboxylsyre
SMIL C1OC2=CC=CC(=C2O1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Benzodioxole-4-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 166.13
Procent renhed 97%