Få mere at vide
1,3-benzodioxol-5-ylacetylchlorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10422844
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10422844 250 mg 250mg
10245624 1 g 1g
10255624 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10422844 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50802CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6845-81-4
Molekylær formel C9H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 198.60
MDL nummer MFCD03424722
InChI nøgle HGSZGCXMAJSUSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo 1,3 dioxol-5-yl-acetyl chloride, 1,3-benzodioxol-5-ylacetyl chloride, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetyl chloride, benzo 1,3 dioxol-5-ylacetyl chloride, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetyl chloride, 2-2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolen-5-yl acetyl chloride, 1,3-benzodioxole-5-acetylchloride, 3,4-methylenedioxyphenylacetylchloride, 3,4-methylenedioxyphenylacetyl chloride
PubChem CID 2756584
SMIL ClC(=O)CC1=CC2=C(OCO2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Benzodioxol-5-ylacetyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)acetylchlorid
Formel vægt 198.6
Procent renhed 97%